ContactUsLinkComponent
Rocker, Rocker II™
Rocker, Rocker II™
Supplier:  BOEKEL SCIENTIFIC
Certificates
undefined
Rocker, Rocker II™
Supplier:  BOEKEL SCIENTIFIC
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-3512
  • Model:
  • Rocker II™
  • Třepání:
  • Rocking
  • Rychlost:
  • 3 - 25 min⁻¹
  • Úhel:
  • 0 - 20° (adjustable tilt)
  • Š×H×V:
  • 191×178×127 mm
  • Maximální náplň:
  • 2,7 kg