Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometers
Certifikáty
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Both hydrometers (aerometers) are designed for the determination of density by the Archimede's principle.
Certifications: DIN 12791
Product Family Options
Informace o produktu
  • Rozsah
    Dělení
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • NEUB3910-08
    Hydrometer
    Hydrometer
    0,800 − 0,900 g/ml
    0,002 g/ml
    245 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 870,00 Kč
    1 870,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 870,00 Kč
  • NEUB3910-09
    Hydrometer
    Hydrometer
    0,900 − 1,000 g/ml
    0,002  g/ml
    245 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 870,00 Kč
    1 870,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 870,00 Kč