ContactUsLinkComponent
PCR microtubes and strips
PCR microtubes and strips
Katalogové číslo 732-2463
Dodavatel:  BIOTIX
undefined
PCR microtubes and strips
Katalogové číslo 732-2463
Dodavatel:  BIOTIX
Specifikace
  • Balené:
    125 tubes/pack
  • Kapacita:
    0,2 ml
  • Barva:
    Průhledná
  • Popis:
    8-strip PCR tubes, without caps
  • Sekvence:
    02
  • Bal.:
    125
Specifikace
O tomto produktu
Medical grade virgin polypropylene.
  • Excellent chemical and temperature resistance
  • Biologically inert
  • BioReady™ certified free from DNase, RNase and endotoxin
Superior clarity for sample visualisation.