Orders LinkContactUsLinkComponent
Ring weights for flasks
Ring weights for flasks
Dodavatel:   DELTALAB
Ring weights for flasks
Dodavatel:  DELTALAB
Certifikáty
Ring weights for flasks
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Closed flask weight rings with heavy vinyl coating, which is ideal to improve the stability of Erlenmeyer flasks in a water bath.
  • High chemical resistance
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Určeno pro
    Ø vnitř.
    Dostupnost
    Price
  • DELT192470
    Viny coated lead ring weight
    Viny coated lead ring weight
    01
    Erlenmeyer 125 - 500 ml
    48 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 090,00 Kč
    4 090,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 090,00 Kč
  • DELT192471
    Viny coated lead ring weight
    Viny coated lead ring weight
    02
    Erlenmeyer 250 - 1000 ml
    51 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 470,00 Kč
    4 470,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 470,00 Kč
  • DELT192472
    Viny coated lead ring weight
    Viny coated lead ring weight
    03
    Erlenmeyer 500 - 2000 ml
    57 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 460,00 Kč
    4 460,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 460,00 Kč