Bezpečnostní řezačka, SECUMAX EASYSAFE
233-0193
- Celková délka:207 mm
- Čepel:39×18,5×0,3 mm
- Bal.:1
Ocelová čepel, rukojeť vyrobená z plastu vyztuženého plastovými vlákny.
- vsazený kovový plíšek na rukojeti prořízne lepecí pasku jedním tahem bez použítí čepele
- snadná výměna čepele - bez dalšího nářadí
- řezačku lze zamknout speciálním klíčem (nutno objednat zvlášť): vylučuje hygienická rizika vyplívající z neautorizovaných výměn čepelí
- čepel má čtyři ostří, přetočení čepele prodlužuje její životnost a nůž vždy řeže jako nový
- ergonomická rukojeť; může být používána leváky i praváky
Tato řezačka plastů a papíru má zaskrytou čepel a design řezné hlavy umožňující snadné zahájení řezání, zatímco udržuje kontakt čepele s materiálem, dokonce i s jednotlivou vrstvou filmu nebo papíru. Ostrá, vyčnívající přední část nože snadno pronikne plastovými pytli a obalovými fóliemi.
: Schváleno dle TÜV + GS