ContactUsLinkComponent
Power supply with time control, 100 to 120 V, RunOne™
Power supply with time control, 100 to 120 V, RunOne™
Katalogové číslo EMBIEP-1139
Dodavatel:  EMBITEC
Power supply with time control, 100 to 120 V, RunOne™
Katalogové číslo EMBIEP-1139
Dodavatel:  EMBITEC
Specifikace
  • Popis:
    Power supply with time control, 100 - 120 V, RunOne™
  • Model:
    EP-1139
  • Proud:
    600 mA
  • Vstupní napětí:
    120 VAC, 60 Hz
  • Detekce přeplnění:
    Over current limit 300 mA
  • Výkon:
    70 W
  • Napětí:
    25, 50, 75 or 100 V
  • Š×H×V:
    45×105×27 mm
  • Bal.:
    1