Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffer solutions, CX-1
pH Buffer solutions, CX-1
pH Buffer solutions, CX-1
Certifikáty
pH Buffer solutions, CX-1
pH Buffer solutions, CX-1
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Delivers robust reproducible gradients with the Thermo Scientific™ pH buffer platform that is applicable to a wide range of MAbs and ready to use with existing LC columns and systems, without the need to formulate mobile phases.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Hodnota pH
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • 555-9504
    pH gradient buffer, CX-1, buffer A
    pH gradient buffer, CX-1, buffer A
    01
    5,6
    125 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 125 mL
    1 * 125 mL - 5 560,00 Kč
    5 560,00 Kč
    1 * 125 mL
       5 560,00 Kč
  • 555-9509
    pH gradient buffer, CX-1, buffer A
    pH gradient buffer, CX-1, buffer A
    02
    5,6
    250 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 8 920,00 Kč
    8 920,00 Kč
    1 * 250 mL
       8 920,00 Kč
  • 555-9505
    pH gradient buffer, CX-1, buffer B
    pH gradient buffer, CX-1, buffer B
    05
    10,2
    125 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 125 mL
    1 * 125 mL - 5 560,00 Kč
    5 560,00 Kč
    1 * 125 mL
       5 560,00 Kč
  • 555-9511
    pH gradient buffer, CX-1, buffer B
    pH gradient buffer, CX-1, buffer B
    06
    10,2
    250 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 8 920,00 Kč
    8 920,00 Kč
    1 * 250 mL
       8 920,00 Kč