Orders LinkContactUsLinkComponent
Crates, nestable
Crates, nestable
Bílá, 15000 ml, HDPE, 500×350×140 mm, 470×320×135 mm
Catalog # LAMA1776
Supplier:   LAMAPLAST
Crates, nestable
Catalog # LAMA1776
Supplier:  LAMAPLAST
Crates, nestable
Crates, nestable
Bílá, 15000 ml, HDPE, 500×350×140 mm, 470×320×135 mm
Přejít na:
Price
480,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made of white HDPE.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Nestable
With closed bottom and perforated walls are ideal for food use.
Specifikace
  • Š×H×V vnějš.:
    500×350×140 mm
  • Kapacita:
    15000 ml
  • Barva:
    Bílá
  • Materiál:
    HDPE
  • Š×H×V vnitř.:
    470×320×135 mm