Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling Boxes
Cooling Boxes
04, 45 l, Modrá/bíllá, 520×305×400 mm
Katalogové číslo LAMA783
Dodavatel:   LAMAPLAST
Cooling Boxes
Katalogové číslo LAMA783
Dodavatel:  LAMAPLAST
Cooling Boxes
Cooling Boxes
04, 45 l, Modrá/bíllá, 520×305×400 mm
Přejít na:
Price
7 650,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Box made of PP, blue, with white lid.
  • Polyurethane thermal insulation between the walls of the container
  • Ideal for transporting substances to maintain a constant temperature
  • Suitable for use with foods
Specifikace
  • Kapacita:
    45 l
  • Barva:
    Modrá/bíllá
  • Rozměry:
    520×305×400 mm
  • Sekvence:
    04