ContactUsLinkComponent
Digestion system, HT 200S
Digestion system, HT 200S
Katalogové číslo 705-0561
Dodavatel:  Hach
undefined
Digestion system, HT 200S
Katalogové číslo 705-0561
Dodavatel:  Hach
Specifikace
  • Rozsah teplot:
    40…170 °C
  • Popis:
    High temperature thermostat digestion system, for 12 cuvettes or reaction vessels
  • Model:
    HT 200S
  • Rozsah časovače:
    5 – 240 min
  • Displej:
    LCD, 2 line alphanumeric
  • Počet zkumavek:
    12
  • Výkon:
    1000 W
  • Programy:
    9 free temperature/time
  • Napájení:
    230 V, 50 Hz
  • Hmotnost:
    12 kg
  • Š×H×V:
    330×430×300 mm
  • Bal.:
    1
  • Typ:
    HT 200S
Specifikace
O tomto produktu
This digestion system has high speed digestion technology for fast and cost effective digestion in 15 min.
  • Saves time in the analysis of COD, TNb, Ptot and heavy metals
  • Automatic fast cooling
  • COD results in 35 min
  • Variable digestion time and temperature for special digestions