Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes
Heating tapes
Heating tape with 1,5 m length, 525 W, 1,5 m, 525 W
Katalogové číslo WINKWBQ00901500525
Dodavatel:   WINKLER
Heating tapes
Katalogové číslo WINKWBQ00901500525
Dodavatel:  WINKLER
Heating tapes
Heating tapes
Heating tape with 1,5 m length, 525 W, 1,5 m, 525 W
Přejít na:
Price
9 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Heating tape with 1,5 m length, 525 W
  • Délka:
    1,5 m
  • Výstup:
    525 W