Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
Density hydrometers
Dodavatel:   Amarell
Density hydrometers
Dodavatel:  Amarell
Certifikáty
Density hydrometers
Density hydrometers
87 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
  • Paper scale and shot weighted body
  • Hydrometer accuracy ±1 scale division
  • Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozsah
    Dělení
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • AMARH800004
    Hydrometer 1
    Hydrometer 1
    01
    0,700 - 0,760 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 726,00 Kč
    726,00 Kč
    1 * 1 KS
       726,00 Kč
  • AMARH800006
    Hydrometer 2
    Hydrometer 2
    02
    0,760 - 0,820 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 726,00 Kč
    726,00 Kč
    1 * 1 KS
       726,00 Kč
  • AMARH800008
    Hydrometer 3
    Hydrometer 3
    03
    0,820 - 0,880 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 726,00 Kč
    726,00 Kč
    1 * 1 KS
       726,00 Kč
  • AMARH800010
    Hydrometer 4
    Hydrometer 4
    04
    0,880 - 0,940 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 726,00 Kč
    726,00 Kč
    1 * 1 KS
       726,00 Kč
  • AMARH800012
    Hydrometer 5
    Hydrometer 5
    05
    0,940 - 1,000 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 726,00 Kč
    726,00 Kč
    1 * 1 KS
       726,00 Kč
  • AMARH800014
    Hydrometer 6
    Hydrometer 6
    06
    1,000 - 1,060 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 781,00 Kč
    781,00 Kč
    1 * 1 KS
       781,00 Kč
  • AMARH800016
    Hydrometer 7
    Hydrometer 7
    07
    1,060 - 1,120 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 781,00 Kč
    781,00 Kč
    1 * 1 KS
       781,00 Kč
  • AMARH800018
    Hydrometer 8
    Hydrometer 8
    08
    1,120 - 1,180 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 781,00 Kč
    781,00 Kč
    1 * 1 KS
       781,00 Kč
  • AMARH800020
    Hydrometer 9
    Hydrometer 9
    09
    1,180 - 1,240 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 781,00 Kč
    781,00 Kč
    1 * 1 KS
       781,00 Kč
  • AMARH800022
    Hydrometer 10
    Hydrometer 10
    11
    1,240 - 1,300 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 781,00 Kč
    781,00 Kč
    1 * 1 KS
       781,00 Kč
  • AMARH800024
    Hydrometer 11
    Hydrometer 11
    12
    1,300 - 1,360 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 845,00 Kč
    845,00 Kč
    1 * 1 KS
       845,00 Kč
  • AMARH800026
    Hydrometer 12
    Hydrometer 12
    13
    1,360 - 1,420 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 845,00 Kč
    845,00 Kč
    1 * 1 KS
       845,00 Kč
  • AMARH800028
    Hydrometer 13
    Hydrometer 13
    14
    1,420 - 1,480 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 845,00 Kč
    845,00 Kč
    1 * 1 KS
       845,00 Kč
  • AMARH800030
    Hydrometer 14
    Hydrometer 14
    15
    1,480 - 1,540 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 845,00 Kč
    845,00 Kč
    1 * 1 KS
       845,00 Kč
  • AMARH800032
    Hydrometer 15
    Hydrometer 15
    16
    1,540 - 1,600 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 845,00 Kč
    845,00 Kč
    1 * 1 KS
       845,00 Kč
  • AMARH800034
    Hydrometer 16
    Hydrometer 16
    17
    1,600 - 1,660 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 956,00 Kč
    956,00 Kč
    1 * 1 KS
       956,00 Kč
  • AMARH800036
    Hydrometer 17
    Hydrometer 17
    18
    1,660 - 1,720 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 956,00 Kč
    956,00 Kč
    1 * 1 KS
       956,00 Kč
  • AMARH800038
    Hydrometer 18
    Hydrometer 18
    19
    1,720 - 1,780 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 956,00 Kč
    956,00 Kč
    1 * 1 KS
       956,00 Kč
  • AMARH800040
    Hydrometer 19
    Hydrometer 19
    20
    1,780 - 1,840 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 956,00 Kč
    956,00 Kč
    1 * 1 KS
       956,00 Kč
  • AMARH800042
    Hydrometer 20
    Hydrometer 20
    21
    1,840 - 1,900 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 956,00 Kč
    956,00 Kč
    1 * 1 KS
       956,00 Kč
  • AMARH800044
    Hydrometer 21
    Hydrometer 21
    22
    1,900 - 1,960 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 956,00 Kč
    956,00 Kč
    1 * 1 KS
       956,00 Kč
  • AMARH800046
    Hydrometer 22
    Hydrometer 22
    23
    1,960 - 2,020 g/cm³
    0,001 g/cm³
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 956,00 Kč
    956,00 Kč
    1 * 1 KS
       956,00 Kč
  • AMARH800130
    Hydrometer 00
    Hydrometer 00
    24
    0,600 - 0,660 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 290,00 Kč
    1 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 290,00 Kč
  • AMARH800132/WC
    Hydrometer 0 with WC certificate
    Hydrometer 0 with WC certificate
    25
    0,650 - 0,710 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • AMARH800132
    Hydrometer 0
    Hydrometer 0
    26
    0,650 - 0,710 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 290,00 Kč
    1 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 290,00 Kč
  • AMARH800134/WC
    Hydrometer 1 with WC certificate
    Hydrometer 1 with WC certificate
    27
    0,700 - 0,760 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • AMARH800134
    Hydrometer 1
    Hydrometer 1
    28
    0,700 - 0,760 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 290,00 Kč
    1 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 290,00 Kč
  • AMARH800136/WC
    Hydrometer 2 with WC certificate
    Hydrometer 2 with WC certificate
    29
    0,760 - 0,820 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • AMARH800136
    Hydrometer 2
    Hydrometer 2
    30
    0,760 - 0,820 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 290,00 Kč
    1 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 290,00 Kč
  • AMARH800138
    Hydrometer 3
    Hydrometer 3
    31
    0,820 - 0,880 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 290,00 Kč
    1 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 290,00 Kč
  • AMARH800140/WC
    Hydrometer 4 with WC certificate
    Hydrometer 4 with WC certificate
    32
    0,880 - 0,940 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • AMARH800140
    Hydrometer 4
    Hydrometer 4
    33
    0,880 - 0,940 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 290,00 Kč
    1 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 290,00 Kč
  • AMARH800142/WC
    Hydrometer 5 with WC certificate
    Hydrometer 5 with WC certificate
    34
    0,940 - 1,000 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • AMARH800142
    Hydrometer 5
    Hydrometer 5
    35
    0,940 - 1,000 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 290,00 Kč
    1 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 290,00 Kč
  • AMARH800144
    Hydrometer 6
    Hydrometer 6
    36
    1,000 - 1,060 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 855,00 Kč
    855,00 Kč
    1 * 1 KS
       855,00 Kč
  • AMARH800146
    Hydrometer 7
    Hydrometer 7
    37
    1,060 - 1,120 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 855,00 Kč
    855,00 Kč
    1 * 1 KS
       855,00 Kč
  • AMARH800148
    Hydrometer 8
    Hydrometer 8
    38
    1,120 - 1,180 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 855,00 Kč
    855,00 Kč
    1 * 1 KS
       855,00 Kč
  • AMARH800150
    Hydrometer 9
    Hydrometer 9
    39
    1,180 - 1,240 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 855,00 Kč
    855,00 Kč
    1 * 1 KS
       855,00 Kč
  • 614-0123
    Hydrometer 10
    Hydrometer 10
    40
    1,240 - 1,300 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 855,00 Kč
    855,00 Kč
    1 * 1 KS
       855,00 Kč
  • AMARH800154
    Hydrometer 11
    Hydrometer 11
    41
    1,300 - 1,360 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 490,00 Kč
    1 490,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 490,00 Kč
  • AMARH800156
    Hydrometer 12
    Hydrometer 12
    42
    1,360 - 1,420 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 490,00 Kč
    1 490,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 490,00 Kč
  • AMARH800158
    Hydrometer 13
    Hydrometer 13
    43
    1,420 - 1,480 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 490,00 Kč
    1 490,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 490,00 Kč
  • AMARH800160
    Hydrometer 14
    Hydrometer 14
    44
    1,480 - 1,540 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 490,00 Kč
    1 490,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 490,00 Kč
  • AMARH800162
    Hydrometer 15
    Hydrometer 15
    45
    1,540 - 1,600 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 490,00 Kč
    1 490,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 490,00 Kč
  • AMARH800164
    Hydrometer 16
    Hydrometer 16
    46
    1,600 - 1,660 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 580,00 Kč
    1 580,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 580,00 Kč
  • AMARH800166
    Hydrometer 17
    Hydrometer 17
    47
    1,660 - 1,720 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 580,00 Kč
    1 580,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 580,00 Kč
  • AMARH800168
    Hydrometer 18
    Hydrometer 18
    48
    1,720 - 1,780 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 580,00 Kč
    1 580,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 580,00 Kč
  • AMARH800170
    Hydrometer 19
    Hydrometer 19
    49
    1,780 - 1,840 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 580,00 Kč
    1 580,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 580,00 Kč
  • AMARH800172
    Hydrometer 20
    Hydrometer 20
    50
    1,840 - 1,900 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 580,00 Kč
    1 580,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 580,00 Kč
  • AMARH800174
    Hydrometer 21
    Hydrometer 21
    51
    1,900 - 1,960 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 580,00 Kč
    1 580,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 580,00 Kč
  • AMARH800176
    Hydrometer 21
    Hydrometer 21
    52
    1,960 - 2,020 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 580,00 Kč
    1 580,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 580,00 Kč
  • AMARH801050
    Hydrometer
    Hydrometer
    53
    0,600 - 0,700 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 557,00 Kč
    557,00 Kč
    1 * 1 KS
       557,00 Kč
  • AMARH801052
    Hydrometer
    Hydrometer
    54
    0,700 - 0,800 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 451,00 Kč
    451,00 Kč
    1 * 1 KS
       451,00 Kč
  • AMARH801054
    Hydrometer
    Hydrometer
    55
    0,800 - 0,900 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 451,00 Kč
    451,00 Kč
    1 * 1 KS
       451,00 Kč
  • AMARH801056
    Hydrometer
    Hydrometer
    56
    0,900 - 1,000 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 451,00 Kč
    451,00 Kč
    1 * 1 KS
       451,00 Kč
  • AMARH801058
    Hydrometer
    Hydrometer
    57
    1,000 - 1,100 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 492,00 Kč
    492,00 Kč
    1 * 1 KS
       492,00 Kč
  • AMARH801060
    Hydrometer
    Hydrometer
    58
    1,100 - 1,200 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 534,00 Kč
    534,00 Kč
    1 * 1 KS
       534,00 Kč
  • AMARH801062
    Hydrometer
    Hydrometer
    59
    1,200 - 1,300 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 561,00 Kč
    561,00 Kč
    1 * 1 KS
       561,00 Kč
  • AMARH801064
    Hydrometer
    Hydrometer
    60
    1,300 - 1,400 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 557,00 Kč
    557,00 Kč
    1 * 1 KS
       557,00 Kč
  • AMARH801066
    Hydrometer
    Hydrometer
    61
    1,400 - 1,500 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 602,00 Kč
    602,00 Kč
    1 * 1 KS
       602,00 Kč
  • 614-0124
    Hydrometer
    Hydrometer
    62
    1,500 - 1,600 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 602,00 Kč
    602,00 Kč
    1 * 1 KS
       602,00 Kč
  • AMARH801070
    Hydrometer
    Hydrometer
    63
    1,600 - 1,700 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 794,00 Kč
    794,00 Kč
    1 * 1 KS
       794,00 Kč
  • AMARH801072
    Hydrometer
    Hydrometer
    64
    1,700 - 1,800 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 804,00 Kč
    804,00 Kč
    1 * 1 KS
       804,00 Kč
  • AMARH801074
    Hydrometer
    Hydrometer
    65
    1,800 - 1,900 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 652,00 Kč
    652,00 Kč
    1 * 1 KS
       652,00 Kč
  • AMARH801076
    Hydrometer
    Hydrometer
    66
    1,900 - 2,000 g/cm³
    0,001 g/cm³
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 984,00 Kč
    984,00 Kč
    1 * 1 KS
       984,00 Kč
  • AMARH801282
    Hydrometer
    Hydrometer
    67
    0,850 - 1,000 g/cm³
    0,005 g/cm³
    180 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 070,00 Kč
    1 070,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 070,00 Kč
  • AMARH801284
    Hydrometer
    Hydrometer
    68
    1,000 - 1,250 g/cm³
    0,005 g/cm³
    180 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 130,00 Kč
    1 130,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 130,00 Kč
  • AMARH801286
    Hydrometer
    Hydrometer
    69
    1,250 - 1,500 g/cm³
    0,005 g/cm³
    180 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 130,00 Kč
    1 130,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 130,00 Kč
  • AMARH801360
    Hydrometer
    Hydrometer
    70
    0,600 - 0,800 g/cm³
    0,002 g/cm³
    280 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 465,00 Kč
    465,00 Kč
    1 * 1 KS
       465,00 Kč
  • AMARH801362
    Hydrometer
    Hydrometer
    71
    0,800 - 1,000 g/cm³
    0,002 g/cm³
    280 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 975,00 Kč
    975,00 Kč
    1 * 1 KS
       975,00 Kč
  • AMARH801364
    Hydrometer
    Hydrometer
    72
    1,000 - 1,200 g/cm³
    0,002 g/cm³
    280 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 597,00 Kč
    597,00 Kč
    1 * 1 KS
       597,00 Kč
  • AMARH801366
    Hydrometer
    Hydrometer
    73
    1,200 - 1,400 g/cm³
    0,002 g/cm³
    280 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 597,00 Kč
    597,00 Kč
    1 * 1 KS
       597,00 Kč
  • AMARH801370
    Hydrometer
    Hydrometer
    75
    1,600 - 1,800 g/cm³
    0,002 g/cm³
    280 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 643,00 Kč
    643,00 Kč
    1 * 1 KS
       643,00 Kč
  • AMARH801372
    Hydrometer
    Hydrometer
    76
    1,800 - 2,000 g/cm³
    0,002 g/cm³
    280 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 652,00 Kč
    652,00 Kč
    1 * 1 KS
       652,00 Kč
  • AMARH801620
    Hydrometer
    Hydrometer
    77
    0,700 - 1,000 g/cm³
    0,005 g/cm³
    280 - 300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 455,00 Kč
    455,00 Kč
    1 * 1 KS
       455,00 Kč
  • 614-0125
    Hydrometer
    Hydrometer
    78
    1,000 - 1,300 g/cm³
    0,005 g/cm³
    280 - 300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 509,00 Kč
    509,00 Kč
    1 * 1 KS
       509,00 Kč
  • AMARH801624
    Hydrometer
    Hydrometer
    79
    1,000 - 1,500 g/cm³
    0,005 g/cm³
    280 - 300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 514,00 Kč
    514,00 Kč
    1 * 1 KS
       514,00 Kč
  • 614-0126
    Hydrometer
    Hydrometer
    80
    1,300 - 1,600 g/cm³
    0,005 g/cm³
    280 - 300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 696,00 Kč
    696,00 Kč
    1 * 1 KS
       696,00 Kč
  • AMARH801628
    Hydrometer
    Hydrometer
    81
    1,500 - 2,000 g/cm³
    0,005 g/cm³
    280 - 300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 603,00 Kč
    603,00 Kč
    1 * 1 KS
       603,00 Kč
  • 614-0121
    Hydrometer
    Hydrometer
    82
    2,000 - 2,500 g/cm³
    0,005 g/cm³
    280 - 300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 250,00 Kč
    2 250,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 250,00 Kč
  • AMARH801632
    Hydrometer
    Hydrometer
    83
    2,500 - 3,000 g/cm³
    0,005 g/cm³
    280 - 300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 250,00 Kč
    2 250,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 250,00 Kč
  • 614-0531
    Hydrometer
    Hydrometer
    84
    0,700 - 2,000 g/cm³
    0,02 g/cm³
    280 - 350 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 952,00 Kč
    952,00 Kč
    1 * 1 KS
       952,00 Kč
  • AMARH801804
    Hydrometer
    Hydrometer
    85
    1,000 - 2,000 g/cm³
    0,01 g/cm³
    280 - 350 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 417,00 Kč
    417,00 Kč
    1 * 1 KS
       417,00 Kč
  • AMARH801368
    Hydrometer
    Hydrometer
    74
    1,400 - 1,600 g/cm³
    0,002 g/cm³
    280 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 629,00 Kč
    629,00 Kč
    1 * 1 KS
       629,00 Kč
Range finder
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozsah
    Dělení
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • AMARH800180
    Range finder for the hydrometers 00 - 22
    Range finder for the hydrometers 00 - 22
    86
    300 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 470,00 Kč
    2 470,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 470,00 Kč
Complete set
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozsah
    Dělení
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • AMARH800060
    Completely set with 25 instruments (00 to 22, incl. range finder)
    Completely set with 25 instruments (00 to 22, incl. range finder)
    87
    160 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET
  • AMARH800190
    Completely set with 25 instruments (00 to 22, incl. range finder)
    Completely set with 25 instruments (00 to 22, incl. range finder)
    88
    300 mm