Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide boxes
Slide boxes
01, Slide box, Zelená, PS, 100, 210×166×30 mm
Katalogové číslo KOEHK-2451
Slide boxes
Katalogové číslo KOEHK-2451
Slide boxes
Slide boxes
01, Slide box, Zelená, PS, 100, 210×166×30 mm
Přejít na:
Price
439,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Green polystyrene slide box for 100 microscope slides.
  • Coloured
  • Stackable with dustproof hinged lid
  • Interlocked and index card
Specifikace
  • Počet sklíček:
    100
  • Barva:
    Zelená
  • Popis:
    Slide box
  • Materiál:
    PS
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    210×166×30 mm