Orders LinkContactUsLinkComponent
Pocket scissors
Pocket scissors
Blunt/blunt, 120 mm
Katalogové číslo HAMMHSB950-12
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Pocket scissors
Katalogové číslo HAMMHSB950-12
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Pocket scissors
Pocket scissors
Blunt/blunt, 120 mm
Přejít na:
Price
476,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Blunt stainless steel scissors for standard applications.
Specifikace
  • Type:
    Blunt/blunt
  • Délka:
    120 mm