Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue scissors, micro
Tissue scissors, micro
Straight, sharp/sharp, micro, 180 mm
Katalogové číslo HAMML-HSB556-18
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Tissue scissors, micro
Katalogové číslo HAMML-HSB556-18
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Tissue scissors, micro
Tissue scissors, micro
Straight, sharp/sharp, micro, 180 mm
Přejít na:
Price
15 950,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Straight micro tissue scissors made of stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp/sharp, micro
  • Délka:
    180 mm