Orders LinkContactUsLinkComponent
Mega tissue processing cassettes
Mega tissue processing cassettes
Bílá
Katalogové číslo DELT44125
Dodavatel:   DELTALAB
Mega tissue processing cassettes
Katalogové číslo DELT44125
Dodavatel:  DELTALAB
Mega tissue processing cassettes
Bílá
Přejít na:
Price
6 530,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
Made from polyacetyle. Designed for larger tissue samples.
  • With an integral lid
  • Dimension: 27,4×40,5×8,15 mm
  • Holes:1×5 mm
Specifikace
  • Barva:
    Bílá