Orders LinkContactUsLinkComponent
Splinter forceps
Splinter forceps
01, Splinter forceps, Feilchenfeld, Straight, sharp, tower tip, 80 mm
Katalogové číslo HAMMHSC192-08
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Splinter forceps
Katalogové číslo HAMMHSC192-08
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Splinter forceps
Splinter forceps
01, Splinter forceps, Feilchenfeld, Straight, sharp, tower tip, 80 mm
Přejít na:
Price
1 160,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Splinter forceps made from stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp, tower tip
  • Popis:
    Splinter forceps, Feilchenfeld
  • Délka:
    80 mm
  • Sekvence:
    01