Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatula, micro
Spoon spatula, micro
01, 130 mm, 10 mm, 5 mm
Katalogové číslo HAMMHSN047-13
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Spoon spatula, micro
Katalogové číslo HAMMHSN047-13
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Spoon spatula, micro
Spoon spatula, micro
01, 130 mm, 10 mm, 5 mm
Přejít na:
Price
129,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Double ended spoon spatula made of stainless steel.
Specifikace
  • Délka:
    130 mm
  • Sekvence:
    01
  • Šířka čepele:
    5 mm
  • Délka čepele:
    10 mm