Sterilising vertical autoclaves, TKL
Small sterilisers for sterilization in tightened steam and water.
- Catalog No:
- 481-4550
- 481-0174
- Model:
- TKL-MCS-73
- TKL-MCS-122
- Kapacita:
- 7 L
- 12 L
- Materiál:
- Nerezová ocel
- Nerezová ocel
- Teplota:
- 143 °C
- 134 °C
- Maximální tlak:
- 3 bar
- 2 bar
- Vnitřní Ø×V:
- 260×225 mm
- ŠxHxV vnější:
- 355×440×430 mm
- 415×480×420 mm
- Hmotnost:
- 15,2 kg
- 17,7 kg
- Síla ohřevu:
- 1500 W
- 2000 W
- Napětí:
- 230 V
- 230 V
Frequently Bought Together