Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting scissors
Dissecting scissors
01, Straight, extra fine, 150 mm
Katalogové číslo HAMMHSO008-15
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Katalogové číslo HAMMHSO008-15
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Dissecting scissors
01, Straight, extra fine, 150 mm
Přejít na:
Price
16 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Micro dissecting scissors, straight, extra fine.
Specifikace
  • Type:
    Straight, extra fine
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    01