Orders LinkContactUsLinkComponent
Incision scissors
Incision scissors
03, Straight, probe pointed, 145 mm
Katalogové číslo 233-1235
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Incision scissors
Katalogové číslo 233-1235
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Incision scissors
Incision scissors
03, Straight, probe pointed, 145 mm
Přejít na:
Price
2 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Straight
  • With pointed probe
Specifikace
  • Type:
    Straight, probe pointed
  • Délka:
    145 mm
  • Sekvence:
    03