Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks for test tubes
Racks for test tubes
Racks for test tubes
Certifikáty
Racks for test tubes
Racks for test tubes
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Made of acrylic, clear.
These acrylic test tube racks, two tier is a stable, solid, hygienic, easily cleaned, physiologically inert. Recesses in bases.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Ø otvoru
    Poč. otvorů
    Materiál
    D׊
    Výška
    Dostupnost
    Price
  • 01
    18 mm
    12 (2×6)
    Akryl
    160×65 mm
    145 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 940,00 Kč
    1 940,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 940,00 Kč
  • 02
    18 mm
    20 (2×10)
    Akryl
    275×65 mm
    145 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 770,00 Kč
    3 770,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 770,00 Kč
  • 03
    18 mm
    24 (2×12)
    Akryl
    325×65 mm
    145 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 420,00 Kč
    4 420,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 420,00 Kč