Orders LinkContactUsLinkComponent
Squared bossheads
Squared bossheads
Dodavatel:   BOCHEM
Squared bossheads
Dodavatel:  BOCHEM
Certifikáty
Squared bossheads
Squared bossheads
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Squared bossheads with hexagon socket screws.
  • Made from 18/10 stainless steel or aluminium (laboral)
  • Angle: 90°
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Pro tyč Ø
    Dostupnost
    Price
  • 01
    Nerezová ocel 18/10
    12 - 13 × 12 - 13 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 210,00 Kč
    1 210,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 210,00 Kč
  • 02
    Hliníková slitina
    12 - 13 × 12 - 13 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 548,00 Kč
    548,00 Kč
    1 * 1 KS
       548,00 Kč