Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol 66.6% (v/v)/methanol 33.3% (v/v)
Katalogové číslo CMPLFC305940
Dodavatel: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
EINECS:218-147-6
UN:1992
ADR:3,II
:GHS02
:GHS05
:GHS08
:GHS07
Teplota pro skladování:Refrigerator
Číslo CAS:2052-49-5
Vzorec:C₁₆H₃₇NO
MDL číslo:MFCD00009425