ContactUsLinkComponent
Chlorid sodný 0.1 M NaCl (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Chlorid sodný 0.1 M NaCl (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Catalog # 35275-1L
CAS Number:  
Chlorid sodný 0.1 M NaCl (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Catalog # 35275-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Specification Test Results
About this item
 :
Density:1,000 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-791-2
CAS Number:7647-14-5
Formula:NaCl
MDL Number:MFCD00003477