ContactUsLinkComponent
Chlorid barnatý 1 g/l, VOLUSOL® for hydrometry
Chlorid barnatý 1 g/l, VOLUSOL® for hydrometry
Katalogové číslo 30594.298
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Chlorid barnatý 1 g/l, VOLUSOL® for hydrometry
Katalogové číslo 30594.298
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay (complexometric, calc. on the ignition residue):
    Min 99 %
  • Loss on ignition (1000 °C):
    Max 1.0 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:241-234-5
UN:3287
ADR:6.1,III
Číslo CAS:10361-37-2
Vzorec:BaCl₂
MDL číslo:MFCD00003445