ContactUsLinkComponent
Irritant
Dusičnan ceričito-amonný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur.
Catalog # CMPL3000100
CAS Number:  
Irritant
Dusičnan ceričito-amonný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur.
Catalog # CMPL3000100
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
About this item
 :
EINECS:240-827-6
 :GHS07
CAS Number:16774-21-3
Formula:(NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MDL Number:MFCD00151121