L(+)-Kyselina askorbová
Dodavatel: Cayman Chemical
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:50-81-7
:
Vzorec:C₆H₈O₆
MDL číslo:MFCD00064328
Merck Index:13,00837
Bod varu:553 °C (1013 hPa)
Bod tání:190…192 °C
Hustota:1,694 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-066-2
REACH:exempt
Frequently Bought Together