1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Katalogové číslo EHERC15875000
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:0,1 g
- Sekvence:3020
Specifikace
O tomto produktu
:
:293.28 g/mol
EINECS:229-093-8
Číslo CAS:6410-10-2
Vzorec:C₁₆H₁₁N₃O₃
MDL číslo:MFCD00003908