Tungsten dichloride dioxide ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:13520-76-8
:
Vzorec:Cl₂O₂W
MDL číslo:MFCD00054136
:286.75 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:236-862-1
ADR:8,III
:GHS05
Související informace
Frequently Bought Together