0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Dimetridazole 10 µg/ml in methanol
Dimetridazole 10 µg/ml in methanol
PROONE9245
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Dimetridazole 10 µg/ml in methanol
PROONE9245
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
10 mL
Čí. CAS:
551-92-8
Popis:
Dimetridazole 10 µg/ml in methanol
Vzorec:
C₅H₇N₃O₂
Popis:
Dimetridazole