ContactUsLinkComponent
VWR® pHenomenal® OX 4110 H Dissolved Oxygen Meter, Handheld, with Optical Oxygen Probe
  664-0177
undefined
VWR® pHenomenal® OX 4110 H Dissolved Oxygen Meter, Handheld, with Optical Oxygen Probe
  664-0177
  • Rozsah teplot:
    0,0...+50,0 °C
  • Popis:
    Měřič rozpuštěného kyslíku, ruční, pHenomenal® OX 4110 H, s optickou sondou kyslíku - souprava
  • Model:
    OX 4110 H
  • Přesnost teploty:
    ±0,2 °C
  • Rozlišení teploty:
    0,1 °C
  • Shoda:
    IP 67/GLP
  • DO koncentrace:
    0,00 - 20,00 / 0 - 50 mg/L
  • Rozpuštěný kyslík - rozlišení:
    0,1%; 0,01 mg/L
  • Rozpuštěný kyslík - faktor salinity:
    0,0 - 35 ppt
  • Rozpuštěný kyslík - saturace O₂:
    0 - 200/200 - 500 %
  • Bal.:
    1 SET
Tento uživatelsky přívětivý přenosný přístroj s robustním krytím IP 67 poskytuje vysoké rozlišení a přesnost pro přesná optická měření kyslíku v terénních aplikacích. Dodáváno s vodotěsným USB výstupem pro připojení k počítači. V souladu s GLP.
  • velký LCD grafický displej s LED podsvícením zobrazuje současně hodnoty kyslíku a a teploty
  • nastavitelné intervaly záznamu hodnot v rozmezí od 1 min do 1 hodiny
  • automatické ukládání 5000 datových vět; dalších 200 datových vět může být uloženo manuálně
  • automatické vypnutí: nastavitelné v rozmezí od 10 minut do 24 hodin
  • pokročilá funkce autotestu a diagnostiky (diagnostika účinnosti elektrody, regulace driftu), pokud je nutné provést kalibraci zobrazí se symbol kalibrace
  • nízká spotřeba energie: 4× AA baterie postačí na provoz přes 1000 hodin
 : přenosná sada zařízení OX 4110 H připravená k použití zahrnuje měřicí přístroj v tuhém plastovém kufříku, optickou kyslíkovou sondu OPOX 11-3 se zabudovaným teplotním čidlem, 3m kabel a stojan, soupravu pro základní údržbu a vícejazyčný návod k použití (22 jazyků) na CD ROMu.