ContactUsLinkComponent
VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Oxymetr, ruční
  664-0176
undefined
VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Oxymetr, ruční
  664-0176
  • Rozsah teplot:
    0,0...+100,0 °C
  • Popis:
    Měřič rozpuštěného kyslíku, ruční, pHenomenal® OX 4100 H - souprava
  • Model:
    OX 4100 H
  • Přesnost teploty:
    ±0,2 °C
  • Rozlišení teploty:
    0,1 °C
  • Shoda:
    IP 67/GLP
  • Rozpuštěný kyslík - faktor salinity:
    0,0 - 35 ppt
  • Bal.:
    1 SET
Uživatelsky příjemné zařízení s vysokým rozlišením má robustní kryt s třídou ochrany IP 67 a poskytuje přesné výsledky při používání v terénu. Dodáváno s vodotěsným USB výstupem pro připojení k počítači. V souladu s GLP.
  • velký LCD grafický displej s LED podsvícením zobrazuje současně hodnoty kyslík a teploty
  • nastavitelné intervaly funkce záznamu hodnot v rozmezí od 1 minuty do 1 hodiny
  • automatické ukládání 5000 datových vět; dalších 200 datových vět mže být uloženo manuálně
  • automatické vypnutí: nastavitelné v rozmezí od 10 minut do 24 hod
  • pokročilá funkce autotestu a diagnostiky (diagnostika účinnosti elektrody, regulace driftu), pokud je nutné provést kalibraci zobrazí se symbol kalibrace
  • nízká spotřeba energie: 4× AA baterie postačí na provoz přes 1000 hodin
 : Ready to use portable oxygen set OX 4100 H includes instrument in robust plastic case, galvanic oxygen probe OXY11-3 with built-in temperature sensor, 3 m cable and stand, maintenance kit and instruction manual (22 languages) on CD ROM.
 : Ready to use portable oxygen kit OX 4100 H includes instrument in robust plastic carrying case, galvanic oxygen probe OXY11-3 with built-in temperature sensor, 3 m cable and stand, 50 ml plastic beaker, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, short instructions and CD ROM with manual,
Electrode OXY11-3