VWR® pHenomenal® CO 3100 H, Kondukto/TDS/°C metr, ruční
Catalog # 663-0234
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Rozsah teplot:−5...+105,0 °C
- Popis:Měřič vodivosti/TDS/°C, ruční, pHenomenal® CO 3100 H - souprava
- Model:CO 3100 H
- Přesnost teploty:±0,2 °C
- Rozlišení teploty:0,1 °C
- Rozlišení odporu:0,001 Ω/cm - 0,1 MΩ/cm
- Shoda:IP 67/GLP
- Rezistivita - rozsah:1,000 Ω/cm - 999,9 MΩ/cm
- Salinita - rozsah:0,00 - 70 ppt
- Bal.:1 SET
Specifications
About this item
Uživatelsky příjemné zařízení s vysokým rozlišením má robustní kryt s třídou ochrany IP 67 a poskytuje přesné výsledky při používání v terénu. Dodáváno s vodotěsným USB výstupem pro připojení k počítači. V souladu s GLP.
- velký LCD grafický displej s LED podsvícením zobrazuje současně hodnoty vodivosti, TDS a a teploty
- nastavitelné intervaly funkce záznamu hodnot v rozmezí od 1 min do 1 hodiny
- automatické ukládání 5000 datových vět; dalších 200 datových vět může být uloženo manuálně
- automatické vypnutí: nastavitelné v rozmezí od 10 minut do 24 hodin
- pokročilá funkce autotestu a diagnostiky (diagnostika účinnosti elektrody, regulace driftu), pokud je nutné provést kalibraci zobrazí se symbol kalibrace
- nízká spotřeba energie: 4 AA baterie postačí na provoz přes 1000 hodin
Ordering information: přenosná sada zařízení CO 3100 H připravená k použití zahrnuje měřicí přístroj v tuhém plastovém kufříku, vodivostní sondu se zabudovaným teplotním čidlem CO11 (1,5m kabel) startovací kit (vodivostní standard a plastová kádinka), stojan a vícejazyčný návod k použití (22 jazyků) na CD ROMu.
Vodivostní sonda pro nízké vodivostní hodnoty je k dispozici na vyžádání. Více informací vám poskytne Váš obchodní zástupce společnosti Avantor.
Vodivostní sonda pro nízké vodivostní hodnoty je k dispozici na vyžádání. Více informací vám poskytne Váš obchodní zástupce společnosti Avantor.
Delivery: Ready to use portable kit CO 3100 H (663-0234) includes meter in robust plastic carrying case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml conductivity standard 0,01 mol/L KCl and conductivity probe with built-in temperature sensor CO 11 (1,5 m cable).