VWR® pHenomenal® pH 1100 H, pH/mV/°C metr, ruční
662-1659
- Rozsah teplot:Auto: −5,0...+105,0 °C; manuál: -25...+130 °C
- Popis:pH-meter pH 1100 H, pHenomenal®
- Model:pH 1100 H
- Rozlišení teploty:0,1 °C
- Shoda:IP 67/GLP
- Kompenzace teploty:Auto/Manual
- Přesnost - mV:±0,3/±1
- Rozsah - mV:±1200,0/±2500
- Rozlišení - mV:0,1/1
- Bal.:1 SET
Uživatelsky příjemné zařízení s vysokým rozlišením má robustní kryt s třídou ochrany IP 67 a poskytuje přesné výsledky při používání v terénu. Dodáváno s vodotěsným USB výstupem pro připojení k počítači. V souladu s GLP.
- velký LCD grafický displej s LED podsvícením zobrazuje současně hodnoty pH/mV a teplotu
- nastavitelné intervaly záznamu hodnot v rozmezí od 1 min do 1 hodiny
- automatické ukládání 5000 datových vět; dalších 200 datových vět může být uloženo manuálně
- automatické vypnutí: nastavitelné od 10 minut do 24 hodin
- automatické rozpoznání pufrů DIN a NIST (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
- tři přídavné technické pufry pro 25 °C (4,00 / 7,00 / 10,00) v paměti (pH 10,00 není součástí dodávky)
- pokročilý vlastní test a diagnostika (účinnost elektrod, ovládání odchylky); kalibrační symbol na displeji upozorňuje na potřebu kalibrace
- nízká spotřeba energie: 4× AA baterie postačí na provoz přes 1000 hodin
: Ready to use pH portable set pH 1100 H includes instrument in robust plastic case, gel epoxy pH electrode with built-in temperature sensor 111 (1 m cable), starter kit (two buffers (4,00 + 7,00), one plastic beaker), stand and instruction manual (22 languages) on CD ROM.
: Ready to use portable pH kit pH 1100 H (662-1659) includes instrument in robust plastic carrying case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, gel epoxy pH electrode with built-in temperature sensor 111 (1 m cable).