ContactUsLinkComponent
VWR® pHenomenal® OX 4100L Dissolved Oxygen Meter, Bench
Catalog # 664-0175
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® pHenomenal® OX 4100L Dissolved Oxygen Meter, Bench
Catalog # 664-0175
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Rozsah teplot:
    0,0...+50,0 °C
  • Popis:
    Oxymetr stolní, OX 4100L, pHenomenal®
  • Model:
    OX 4100 L
  • Přesnost teploty:
    ±0,2 °C
  • Rozlišení teploty:
    0,1 °C
  • Rozpuštěný kyslík - faktor salinity:
    0,0 - 35 ppt
  • Bal.:
    1 SET
Specifications
About this item
Tento uživatelsky přívětivý přístroj s kloubovým stojanem elektrody a krytem s krytím IP 43 poskytuje vysoké rozlišení a přesnost pro přesná měření. S USB výstupem pro připojení k počítači. Vyhovující GLP.
  • velký LCD grafický displej s LED podsvícením zobrazuje současně hodnoty DO a teploty
  • nastavitelné intervaly funkce záznamu hodnot v rozmezí od 1 minuty do 1 hodiny
  • kapacita paměti 5000 datových vět
  • automatické vypnutí: nastavitelné v rozmezí od 10 min do 24 hod
  • pokročilá funkce autotestu a diagnostiky (diagnostika účinnosti elektrody, regulace driftu); pokud je nutné provést kalibraci zobrazí se symbol kalibrace
  • možné síťové napájení nebo napájení prostřednictvím 4× AA baterií, doba provozu více než 1000 hodin
Delivery: Ready to use oxygen OX 4100 L kit (664-0175) includes meter, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, plugin power supply, DO electrode OXY 11.
Electrode
Product Information