ContactUsLinkComponent
VWR® pHenomenal® CO 3100L, Konduktometr/TDS/°C metr, stolní
VWR® pHenomenal® CO 3100L, Konduktometr/TDS/°C metr, stolní
Catalog # 663-0233
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® pHenomenal® CO 3100L, Konduktometr/TDS/°C metr, stolní
Catalog # 663-0233
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Rozsah teplot:
    −5...+105,0 °C
  • Popis:
    Konduktometr/TDS/°C metr, stolní, CO 3100 L, pHenomenal®
  • Model:
    CO 3100 L
  • Přesnost teploty:
    ±0,2 °C
  • Rozlišení teploty:
    0,1 °C
  • Rozlišení odporu:
    0,001 Ω/cm - 0,1 MΩ/cm
  • Rozsah vodivosti:
    0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
  • Rezistivita - rozsah:
    1,000 Ω/cm - 999,9 MΩ/cm
  • Salinita - rozsah:
    0,00 - 70 ppt
  • Bal.:
    1 SET
Specifications
About this item
Tento uživatelsky přívětivý přístroj s kloubovým stojanem elektrody a krytem s krytím IP 43 poskytuje vysoké rozlišení a přesnost pro přesná měření. Kompletní s USB výstupem pro připojení k počítači. Vyhovující GLP.
  • velký LCD grafický displej s LED podsvícením zobrazuje současně hodnoty vodivosti/TDS i teploty
  • nastavitelné intervaly funkce záznamu hodnot v rozmezí od 1 minuty do 1 hodiny
  • kapacita paměti 5000 datových vět
  • automatické vypnutí: nastavitelné v rozmezí od 10 minut do 24 hod
  • pokročilá funkce autotestu a diagnostiky (diagnostika účinnosti elektrody, regulace driftu), pokud je nutné provést kalibraci zobrazí se symbol kalibrace
  • možné síťové napájení nebo napájení prostřednictvím 4× AA baterií, doba provozu více než 1000 hodin
Ordering information: Sada konduktometru CO 3100 L zahrnuje měřicí přístroj, vodivostní sondu CO 11 se zabudovaným teplotním čidlem, 1,5 m kabel a skládací stojan, standardní a plastovou kádinku a vícejazyčný návod k použití (22 jazyků) na CD ROM.
Vodivostní sonda pro nízké vodivostní hodnoty je k dispozici na vyžádání. Více informací vám poskytne Váš obchodní zástupce společnosti VWR.
Delivery: Ready to use conductivity CO 3100L kit (663-0233) includes instrument, conductivity probe CO 11 with built-in temperature sensor, 1,5 m cable and articulated stand, 4 LR06 batteries, short instructions, 50 ml plastic beaker, 50 ml conductivity standard (0,01 mol/L KCl), plugin power supply and instruction manual (22 languages) on CD ROM.
Conductivity cell
Product Information