Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, wide neck, cylindrical, with screw cap
Container, wide neck, cylindrical, with screw cap
02, 125 ml, 52 mm, 103 mm, Přírodní, 30 mm
Katalogové číslo DELT44430000
Dodavatel:   DELTALAB
Container, wide neck, cylindrical, with screw cap
Katalogové číslo DELT44430000
Dodavatel:  DELTALAB
Container, wide neck, cylindrical, with screw cap
02, 125 ml, 52 mm, 103 mm, Přírodní, 30 mm
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
HDPE, translucent, with star-shaped cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Tagging points on neck and cap for a tamper proof closure or for labelling.
 : Containers are supplied non capped.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    52 mm
  • Kapacita:
    125 ml
  • Barva:
    Přírodní
  • Výška:
    103 mm
  • Sekvence:
    02
  • Ø hrdla:
    30 mm