Industrial gloves, oil repellent, HyFlex® 11-920
Dodavatel: Ansell
Certifikáty
O tomto produktu
This nylon liner with nitrile palm coating features Ansell Grip Technology™. Microscopic channels in the glove coating guide away the oil-resulting in a secure glove-to-surface contact. This allows the wearer to securely handle small and medium sized oily components.
- Protects skin from oil contamination
- Excellent grip in oily environments
- Outstanding fit and comfort, excellent dexterity and tactility
- Anti-static according to EN 1149
Ideal for assembly and finishing tasks, quality control, metal fabrication and handling as well as factory maintenance.
Certifications: EN 388:2016 (3131A), Cat. II
Specifikace
- Catalog No:
- 112-4288
- 112-4284
- 112-4285
- 112-4289
- 112-4286
- 112-4287
- Model:
- Medium
- Medium
- Medium
- Medium
- Medium
- Medium
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Rozchod:
- 15
- 15
- 15
- 15
- 15
- 15
- Typ manžety:
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Norma EN:
- EN 388:2016 (3131A)
- EN 388:2016 (3131A)
- EN 388:2016 (3131A)
- EN 388:2016 (3131A)
- EN 388:2016 (3131A)
- EN 388:2016 (3131A)
- Antistatický:
- +
- +
- +
- +
- +
- +