Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue grinders
Dodavatel:   DELTALAB
Tissue grinders
Dodavatel:  DELTALAB
Certifikáty
8 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Product Family Options
Glass vessels
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Celková délka
    Dostupnost
    Price
  • 432-1202
    Glass vessel only
    Glass vessel only
    01
    2 ml
    120 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 920,00 Kč
    3 920,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 920,00 Kč
  • 432-1205
    Glass vessel only
    Glass vessel only
    02
    5 ml
    132 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 490,00 Kč
    4 490,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 490,00 Kč
  • 432-1210
    Glass vessel only
    Glass vessel only
    03
    10 ml
    150 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 610,00 Kč
    4 610,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 610,00 Kč
  • 432-1215
    Glass vessel only
    Glass vessel only
    04
    15 ml
    155 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 090,00 Kč
    5 090,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 090,00 Kč
Plunger with serrated tips
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Celková délka
    Dostupnost
    Price
  • 432-1235
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 2 mm tubes
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 2 mm tubes
    05
    230 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 930,00 Kč
    1 930,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 930,00 Kč
  • 432-1240
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 5 mm tubes
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 5 mm tubes
    06
    235 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 880,00 Kč
    1 880,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 880,00 Kč
  • 432-1245
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 10 mm tubes
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 10 mm tubes
    07
    270 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 970,00 Kč
    1 970,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 970,00 Kč
  • 432-1250
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 15 mm tubes
    Plunger with PTFE head and stainless steel shaft, for 15 mm tubes
    08
    270 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 550,00 Kč
    2 550,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 550,00 Kč