Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtest manifolds
Microtest manifolds
Dodavatel:   DRUMMOND
Microtest manifolds
Dodavatel:  DRUMMOND
Certifikáty
Microtest manifolds
11 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Stainless steel/PTFE manifolds allow multiple test positions to be fed, rinsed, or aspirated quickly and easily.
  • Autoclavable
  • Use for both sample delivery and aspiration operations
  • Supplied complete with cleaning wire for easy cleaning
  • Positive Luer lock connection
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • DRUM3-000-090
    Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 4-place for 96 well plate, 9 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 4-place for 96 well plate, 9 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 12 110,00 Kč
    12 110,00 Kč
    1 * 1 KS
       12 110,00 Kč
  • DRUM3-000-097
    Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 4-place for 24 well plate, 20 mm centre-to-centre, pin length 17,5 mm
    Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 4-place for 24 well plate, 20 mm centre-to-centre, pin length 17,5 mm
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 730,00 Kč
    14 730,00 Kč
    1 * 1 KS
       14 730,00 Kč
  • DRUM3-000-093
    Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 8-place for 96 well plate, 9 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 8-place for 96 well plate, 9 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 730,00 Kč
    14 730,00 Kč
    1 * 1 KS
       14 730,00 Kč
  • DRUM3-000-096
    Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 12-place for 96 well plate, 9 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 12-place for 96 well plate, 9 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 19 210,00 Kč
    19 210,00 Kč
    1 * 1 KS
       19 210,00 Kč
  • DRUM3-000-102
    Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 16-place for 384 well plate, 4,5 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 16-place for 384 well plate, 4,5 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 21 280,00 Kč
    21 280,00 Kč
    1 * 1 KS
       21 280,00 Kč
  • DRUM3-000-101
    Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 24-place for 384 well plate, 4,5 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    Microtest manifold, SS/PTFE, straight, 24-place for 384 well plate, 4,5 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 25 510,00 Kč
    25 510,00 Kč
    1 * 1 KS
       25 510,00 Kč
  • DRUM3-000-098
    Microtest manifold, SS/PTFE, bent, 4-place for 24 well plate, 20 mm centre-to-centre, pin length 17,5 mm
    Microtest manifold, SS/PTFE, bent, 4-place for 24 well plate, 20 mm centre-to-centre, pin length 17,5 mm
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 730,00 Kč
    14 730,00 Kč
    1 * 1 KS
       14 730,00 Kč
  • DRUM3-000-094
    Microtest manifold, SS/PTFE, bent, 8-place for 96 well plate, 9 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    Microtest manifold, SS/PTFE, bent, 8-place for 96 well plate, 9 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 730,00 Kč
    14 730,00 Kč
    1 * 1 KS
       14 730,00 Kč
  • DRUM3-000-099
    Microtest manifold, SS/PTFE, bent, 12-place for 96 well plate, 9 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    Microtest manifold, SS/PTFE, bent, 12-place for 96 well plate, 9 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    09
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 19 210,00 Kč
    19 210,00 Kč
    1 * 1 KS
       19 210,00 Kč
  • DRUM3-000-104
    Microtest manifold, SS/PTFE, bent, 16-place for 384 well plate, 4,5 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    Microtest manifold, SS/PTFE, bent, 16-place for 384 well plate, 4,5 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 21 280,00 Kč
    21 280,00 Kč
    1 * 1 KS
       21 280,00 Kč
  • DRUM3-000-103
    Microtest manifold, SS/PTFE, bent, 24-place for 384 well plate, 4,5 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    Microtest manifold, SS/PTFE, bent, 24-place for 384 well plate, 4,5 mm centre-to-centre, pin length 11 mm
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 25 510,00 Kč
    25 510,00 Kč
    1 * 1 KS
       25 510,00 Kč