Fully automatic polarimeter
01, Automatic polarimeter, P3000
Katalogové číslo KRUEP3000
Dodavatel: A.KRÜSS Optronic
Přejít na:
Product Details & Documents
This digital polarimeter is designed to measure optically active liquids. The measuring time is one second, regardless of the rotation angle of the sample.
- Two decimal point accuracy
- Time savings with about one second measurement duration
- Measured values displayed as optical rotaion or in ICUMSA sugar scale
Specifikace
- Model:P3000
- Popis:Automatic polarimeter
- Sekvence:01
- Hmotnost:28 kg
- Cat. No.:KRUEP3000
- Přesnost teploty:±0,2 °C
- Zdroj světla:LED with filter
- Š×H×V:645×200×360 mm
- Kalibrace:Automatic
- Úhlová stupnice - přesnost:±0,01 °A
- Stupeň cukernatosti - přesnost (°Z):±0,01 °Z
- Stupeň cukernatosti - rozsah (°Z):−259…+259 °Z
- Úhlová stupnice - rozsah:−90…+90 °A
- Úhlová stupnice - čitelnost:0,01 °A
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Glass tube, 200 mm, 8 ml
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Micro glass tube, 50 mm, 0,55 mlMicro glass tube, 50 mm, 0,55 mlKRUEPRG-50-M03Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 27 510,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Glass tube, 200 mm, 15 ml
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Temperature probe made of stainless steel, PTFE-coated, with sensor PT100Temperature probe made of stainless steel, PTFE-coated, with sensor PT100KRUEPRT-T04Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS