ContactUsLinkComponent
Manual polarimeter
Manual polarimeter
Katalogové číslo KRUEP1000-LED
Dodavatel:  A.KRÜSS Optronic
undefined
Manual polarimeter
Katalogové číslo KRUEP1000-LED
Dodavatel:  A.KRÜSS Optronic
Specifikace
  • Model:
    P1000
  • Zdroj světla:
    LED
  • Measuring range:
    0 - 180 °A
  • Rozlišení:
    1 °A
  • Popis:
    LED polarimeter
  • Environmentally Preferable:
  • Délka zkumavky/hadice/trubky:
    220 mm
  • Š×H×V:
    140×330×500 mm
  • Angular scale range:
    0 − 180 °A
  • Úhlová stupnice - čitelnost:
    1 °A
  • Vlnová délka:
    589 nm
  • Hmotnost:
    4,3 kg
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
This manual polarimeter features a high-quality metal stand and a sample chamber.
  • Very low power consumption
  • Reading is done via the eyepiece with two verniers
Suitable for all applications in the laboratory on the principle of partial shade.