Orders LinkContactUsLinkComponent
Abbe refractometer AR4
Abbe refractometer AR4
Abbe refractometer AR4, 1,30 − 1,70 °Bx, 1,30 − 1,70 nD
Katalogové číslo 635-2635
Dodavatel:   A.KRÜSS Optronic
Abbe refractometer AR4
Katalogové číslo 635-2635
Dodavatel:  A.KRÜSS Optronic
Abbe refractometer AR4
Abbe refractometer AR4
Abbe refractometer AR4, 1,30 − 1,70 °Bx, 1,30 − 1,70 nD
Přejít na:
Price
41 460,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This Abbe refractometer is characterised by easy handling of small samples.
  • Readings via ocular
  • Adjustable scale, temperature controlled prisms with thermostat connections
  • For use with samples in the form of solids or pastes
Certifications: ASTM D1218
Specifikace
  • Rozsah:
    1,30 − 1,70 °Bx
  • Popis:
    Abbe refractometer AR4
  • Index lomu:
    1,30 − 1,70 nD
  • Hmotnost:
    2500 g
  • Cat. No.:
    635-2635
  • Zdroj světla:
    LED
  • Š×H×V:
    100×270×190 mm
  • Přesnost:
    ±0,1 °Bx ; ±0,0002 nD