bromtymolová modř ACS
0431-25G
:
- Typ balení:HDPE bottle
- Bal.:25 g
- Sekvence:3308
- Clarity of solution:Pass
- Visual transition interval (pH 6.0 − 7.6):6.0(yellow) − 7.6(blue)
:
:13,01430
:204 − 202 °C
:204…202 °C
:Ambient
:200-971-2
:76-59-5
:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
:MFCD00005872