ContactUsLinkComponent
Slide mailer, Corning® Gosselin™
  GOSSPLP-01
 :  Corning
   Low Manufacturing Impact
undefined
Slide mailer, Corning® Gosselin™
  GOSSPLP-01
 :  Corning
   Low Manufacturing Impact
  • Počet sklíček:
    2
  • Barva:
    Přírodní
  • Popis:
    Slide mailers
  • Materiál:
    PP
  • Š×H×V:
    85×55×5 mm
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    RECs, ISO 14001 - Borre
  • Bal.:
    700
This slide mailer is suitable for applications such as clinical, dairy, environment, industries and microbiology.