ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Hypersil™ BDS Phenyl
undefined
HPLC columns, Hypersil™ BDS Phenyl
  • Catalog No:
  • 555-5952
  • 555-5936
  • 555-5910
  • 555-5909
  • 555-5908
  • Naplnění uhlíkem:
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • S navazanou skupinou:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Povrchová oblast:
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • Teplotní limit:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • Kód USP:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
Frequently Bought Together