Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8
Certifikáty
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8
8 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
HyperSep™ C8 cartridges, less retentive alternative to C18 for polar and nonpolar compounds.
  • Well suited for method requiring less retention than C18
  • For moderately polar analytes
  • Potential for polar interactions greater than with C18
HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into a 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customisable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing.
 : HyperSep-96 are available either in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Product Family Options
Informace o produktu
96 well plates and individual wells
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Popis
    Náplň
    Dostupnost
    Price
  • 07
    96-well plate, HyperSep™ C8
    50 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 13 440,00 Kč
    13 440,00 Kč
    1 * 1 KS
       13 440,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Popis
    Náplň
    Dostupnost
    Price
  • 08
    96-well plate, HyperSep™ C8
    100 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 13 770,00 Kč
    13 770,00 Kč
    1 * 1 KS
       13 770,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Popis
    Náplň
    Dostupnost
    Price
  • 05
    96-well plate, HyperSep™ C8
    10 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 12 670,00 Kč
    12 670,00 Kč
    1 * 1 KS
       12 670,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Popis
    Náplň
    Dostupnost
    Price
  • 06
    96-well plate, HyperSep™ C8
    25 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 13 260,00 Kč
    13 260,00 Kč
    1 * 1 KS
       13 260,00 Kč