Orders LinkContactUsLinkComponent
Handheld refractometer, IFT
02, Industrial fluid tester, IFT 40, 0 - 30, 1,3330 - 1,3860 nD, 0,5
Katalogové číslo 635-2110
Dodavatel:   REICHERT
Handheld refractometer, IFT
Katalogové číslo 635-2110
Dodavatel:  REICHERT
Handheld refractometer, IFT
02, Industrial fluid tester, IFT 40, 0 - 30, 1,3330 - 1,3860 nD, 0,5
Přejít na:
Price
10 030,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This handheld refractometer is designed to determine ratio or concentration of water-soluble industrial fluids or lubricants.
Specifikace
  • Model:
    IFT 40
  • Rozsah:
    0 - 30
  • Rozlišení:
    0,5
  • Popis:
    Industrial fluid tester
  • Sekvence:
    02
  • Index lomu:
    1,3330 - 1,3860 nD
  • Stupnice:
    0,5
  • Cat. No.:
    635-2110