Orders LinkContactUsLinkComponent
Rod for centering
15 mm, 300 mm, Nerezová ocel 18/10
Katalogové číslo BOCH17031
Dodavatel:   BOCHEM
Rod for centering
Katalogové číslo BOCH17031
Dodavatel:  BOCHEM
Rod for centering
Rod for centering
15 mm, 300 mm, Nerezová ocel 18/10
Přejít na:
Price
2 140,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Ø:
    15 mm
  • Délka:
    300 mm
  • Materiál:
    Nerezová ocel 18/10